Läs mer
Cytiva HyClone™ Donator Equine Serum (USA)
Produktkod. 11581831
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning unitSize
11581831 100 ml Hold (Håll) 100ml
12319822 500 ml Värme inaktiverad 500ml
11591831 500 ml Hold (Håll) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11581831 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30074.02
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komplettera cellodlingstillväxt med amerikansk ursprung, insamlad från utvalda donatorbesättningar som får regelbunden veterinärkontroll och vård.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukos, Oorganisk fosfor, Järn, Laktatdehydrogenas, Osmolalitet, Procent mättnad, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Totalt bilirubin, Totalt protein
Ursprungsland USA
Form Vätska
Produkttyp Hästserum
Kvantitet 100 ml
Steriliseringsmetod Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm
Bearbetning Hold (Håll)
Testad för BVDV, Cytopatogena medel, Rabiesvirus, Reovirus
Värme inaktiverad Nej
Produkttitel
Välj ett problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.