Läs mer
Cytiva HyClone™ Donator Equine Serum (USA)
Produktkod. 12319822
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning Förpackningsstorlek
12319822 500 ml Värme inaktiverad 500ml
11581831 100 ml Hold (Håll) 100ml
11591831 500 ml Hold (Håll) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12319822 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30074.03HI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1220.00 SEK
    866.07 SEK / 500ml
    Save 353.93 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Komplettera cellodlingstillväxt med amerikansk ursprung, insamlad från utvalda donatorbesättningar som får regelbunden veterinärkontroll och vård.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukos, Oorganisk fosfor, Järn, Laktatdehydrogenas, Osmolalitet, Procent mättnad, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Totalt bilirubin, Totalt protein
Ursprungsland USA
Form Vätska
Produkttyp Hästserum
Kvantitet 500 ml
Steriliseringsmetod Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm
Bearbetning Värme inaktiverad
Testad för BVDV, Cytopatogena medel, Rabiesvirus, Reovirus
Värme inaktiverad Ja