Läs mer
Cytiva HyClone™ Donator Equine Serum (USA-ursprung)
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Insulin, gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, albumin, blodureakväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganiskt fosfor, järn, TIBC, procentuell mättnad, Glukosmättnad, Ig |
| Innehåll och lagring | Store at or Below -10°C |
| Art | Equine |
| Åldras | Adult |
| Ursprungsland | United States |
| Form | Frozen |
| Formatera | Bottle |
| Produkttyp | Equine Serum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Serumbehandling | Gamma-irradiated |
| Visa mer |