Läs mer
Cytiva HyClone™ Donator Equine Serum (USA-ursprung)
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålad (25-40 kGy)
Bestrålad
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Insulin, gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, albumin, blodureakväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganiskt fosfor, järn, TIBC, procentuell mättnad, Glukosmättnad, Ig |
| Kvantitet | 500 ml |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 100 nm |
| Bearbetning | Bestrålad (25-40 kGy) |
| Testad för | BVDV, Rabiesvirus, Reovirus, Cytopatogena medel |
| Värme inaktiverad | Nej |