Läs mer
Cytiva HyClone™ Donator Equine Serum, amerikanskt ursprung
Produktkod. 16251092
Change view
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 kGy)
Heat inaktiverat
Förpackningsstorlek:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bearbetning Förpackningsstorlek
16251092 Bestrålad (25 till 40 kGy) 1 L
16625745 Heat inaktiverat -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16251092 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30074.04IR2540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2025.00 SEK
    1442.73 SEK / 1 L
    Save 582.27 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-02-2027
Används för att förbättra cellodlingsprestanda; ett kostnadseffektivt alternativ till Fetal Bovine Serum (FBS).
  • Varsamt insamlat från djur som utfodrats med en berikad kost för att säkerställa korrekt näring
  • För att minska lipidkoncentrationen fastas hästflocken och sedan samlas blodet upp i en speciell anläggning med aseptiska tekniker
  • Coggins tester för infektiös anemi hos hästar utförs på varje häst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at or Below -10°C
Art Equine
Åldras >6 månader
Ursprungsland USA
Form Vätska
Formatera Bottle
Produkttyp Hästserum, Sera, Serum
Kvantitet 1000 mL
Serumbehandling Gamma-irradiated
Sterilitet Sterile-filtered
Steriliseringsmetod Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm
Bearbetning Bestrålad (25 till 40 kGy)
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
Produktlinje HyClone
Frakt skick Frozen
Gamma-irradiated Yes