Läs mer
Cytiva HyClone™ Donator Equine Serum, amerikanskt ursprung
Produktkod. p-7087621
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 kGy)
Värmeinaktiverad
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 16625745
Brand: Cytiva SH30074.04HI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används för att förbättra cellodlingsprestanda; ett kostnadseffektivt alternativ till Fetal Bovine Serum (FBS).
  • Carefully collected from animals fed an enriched diet to ensure proper nutrition
  • To reduce lipid concentration, the equine herd is fasted and then the blood is collected in a special facility using aseptic techniques
  • Coggins tests for equine infectious anemia are performed on each horse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Åldras >6 months
Ursprungsland United States
Form Liquid
Produkttyp Equine Serum
Kvantitet 1000 mL
Steriliseringsmetod Sequential Triple-filtered, 100 nm
Bearbetning Värmeinaktiverad
Endotoxinkoncentration ≤ 10 EU/mL
Värme inaktiverad Yes
Hemoglobinkoncentration ≤ 10 mg/dL
Produktlinje HyClone