Läs mer
Cytiva HyClone™ Donator Equine Serum, amerikanskt ursprung, bestrålat 25-40 kGy, värmeinaktiverat
Produktkod. 17632075
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
17632075 500 ml
1 options
Produktkod. 17632075 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30074.03IH2540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.00 SEK
    1147.61 SEK / 500ml
    Save 467.39 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-03-2027
Fullständig spårbarhet tillbaka till den ursprungliga källan.
  • Testad för infektiös anemi hos hästar
  • Fullständig spårbarhet tillbaka till originalkällan
  • Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid °2 C till 8 °C.
Art Equine
Åldras Adult
Ursprungsland USA
Form Frozen
Formatera Bottle
Produkttyp Equine Serum
Kvantitet 500 ml
Serumbehandling Heat-inact, Gamma-irr
Sterilitet Sterile-filtered
Steriliseringsmetod Bestrålat
Hemoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
Mykoplasma upptäckt Inte upptäckt
Gamma-irradiated Yes
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.