Läs mer
Cytiva HyClone™ Donator Equine Serum, amerikanskt ursprung, bestrålat 30-45 kGy
Beskrivning
- Testad för infektiös anemi hos hästar
- Fullständig spårbarhet tillbaka till originalkällan
- Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid °2 C till 8 °C. |
| Art | Equine |
| Åldras | Adult |
| Ursprungsland | USA |
| Form | Frozen |
| Formatera | Bottle |
| Produkttyp | Equine Serum |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Serumbehandling | Gamma-irradiated |
| Sterilitet | Sterile-filtered |
| Visa mer |