Läs mer
Cytiva HyClone™ DPM-PF-CHO pulveriserat media
Beskrivning
- Designad för högt cellutbyte och rekombinant proteinproduktion
- Tillåt direkt eller sekventiell anpassning
- Stöd tillväxt i flera cellodlingssystem
- Tillverkad av spårbara komponenter enligt cGMP (21 CFR 820) riktlinjer
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Produkttyp | DPM-PF-CHO Bas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188 |
| Kvantitet | 5 L |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt |