Läs mer
Cytiva HyClone™ Dulbeccos High Glucose Modified Eagles Medium
Beskrivning
- Format: Flytande
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | None |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | DMEM/hög glukos med L-glutamin; utan natriumpyruvat |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Glukos |
| Utan tillsatser | Inget natriumpyruvat |
| Kvantitet | 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000 |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus |