Läs mer
Cytiva HyClone™ Dulbeccos High Glucose Modified Eagles Medium
Produktkod. p-7058063
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Produktkod. 10103542
Brand: Cytiva SH30022.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att stödja cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp DMEM/hög glukos med L-glutamin; utan natriumpyruvat
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Glukos
Utan tillsatser Inget natriumpyruvat
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus