Läs mer
Cytiva HyClone™ Dulbeccos Low Glucose Modified Eagles Medium
Produktkod. 10529702
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10529702 500 ml 500ml
10465595 6 x 500 ml Paket med 6
10443332 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10529702 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30021.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.86 SEK
    264.00 SEK / 500ml
    Save 64.86 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med HyClone™ Dulbeccos Low Glucose Modified Eagles Medium (DMEM), tillverkad med hjälp av ISO 9001:2000-certifierade processer.
  • Alla råvarukomponenter måste genomgå strikt kvalitetskontrolltest för att bekräfta lämplig kvalitetsnivå
  • Testad för att avgöra vilka (om några) ingredienser som är av animaliskt ursprung eller, om de har kommit i kontakt med material från animaliskt ursprung under tillverkningen
  • System testat med Cytiva HyClone sera för att säkerställa produktens effektivitet och homogenitet
  • Alla produkter hydratiseras med renat vatten av processkvalitet och genomgår sterilfiltrering
  • Tillverkad med hjälp av ISO 9001 certifierade processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering None
Form Vätska
Produkttyp DMEM/Lågglukos med L-glutamin, natriumpyruvat
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glukos, Glutamin, Natriumpyruvat
Utan tillsatser None
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus