Läs mer
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Produktkod. 10294972
Kvantitet:
1000 mL
500 ml
6 x 1000 mL
6 x 500 mL
Med tillsatser:
Glucose, Sodium Pyruvate
Glukos
Glukos, Natriumpyruvat
Glutamin, Glukos
Glutamin, Natriumpyruvat
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider
Utan tillsatser:
Inget glutamin
Inget glutamin, Inget natriumpyruvat
Inget glutamin, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
No Glutamine
No Glutamine, No Phenol Red
Utan HEPES
Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Produktkod. 10294972
Brand: Cytiva SH30284.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att stödja cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp DMEM/hög glukos med L-glutamin; utan fenolrött, natriumpyruvat
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Glukos
Utan tillsatser Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
Kvantitet 1000 mL
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning Flytande medium med L-glutamin och glukos; utan fenolröd, natriumpyruvat; 1000 ml flaska