Läs mer
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glukos
Glukos, Natriumpyruvat
Glukos, natriumpyruvat, Sodium Pyruvate
Glutamin, Glukos
Glutamin, Natriumpyruvat
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider
Utan tillsatser:
Ingen glutamin, ingen fenolröd, No Phenol Red
Inget glutamin
Inget glutamin, Inget natriumpyruvat
Inget glutamin, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
Utan HEPES
Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Beskrivning
- Format: Flytande
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | DMEM Media |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glukos, Natriumpyruvat |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000 |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus |
| Beskrivning | Flytande medium med glukos och natriumpyruvat; utan L-glutamin; 1000 ml flaska |