Läs mer
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Produktkod. 10402952
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glukos
Glukos, Natriumpyruvat
Glukos, natriumpyruvat, Sodium Pyruvate
Glutamin, Glukos
Glutamin, Natriumpyruvat
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider
Utan tillsatser:
Ingen glutamin, ingen fenolröd, No Phenol Red
Inget glutamin
Inget glutamin, Inget natriumpyruvat
Inget glutamin, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
Utan HEPES
Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Produktkod. 10402952
Brand: Cytiva SH30081.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att stödja cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp DMEM/Högglukos utan L-glutamin, natriumpyruvat
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glukos
Utan tillsatser Inget glutamin, Inget natriumpyruvat
Kvantitet 1000 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus