Läs mer
- Home
- Products
- Cellodlingsmedia, kosttillskott och reagens
- Cellkulturmedia
- Klassiska och basala cellodlingsmedier
- DMEM Cell Culture Media
- Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Produktkod. 10673313
Change view
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glukos
Glukos, Natriumpyruvat
Glutamin, Glukos
Glutamin, Natriumpyruvat
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider
Utan tillsatser:
Inget glutamin
Inget glutamin, Inget natriumpyruvat
Inget glutamin, Utan fenolrött
Inget glutamin, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
Utan HEPES
Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
17 product options available for selection
| Produktkod. | Kvantitet | Med tillsatser | Utan tillsatser | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 10673313 | 500 ml | Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider | Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat | 500ml |
| 10402952 | 1000 ml | Glukos | Inget glutamin, Inget natriumpyruvat | 1000ml |
| 11988075 | 6 x 500 ml | Glukos | Inget glutamin, Inget natriumpyruvat | Paket med 6 |
| 10544144 | 6 x 1000 ml | Glukos | Inget glutamin, Inget natriumpyruvat | Paket med 6 |
| 11511871 | 1000 ml | Glutamin, Natriumpyruvat | - | 1000ml |
| 10196223 | 6 x 1000 ml | Glutamin, Natriumpyruvat | - | Paket med 6 |
| 10443142 | 500 ml | Glukos, Natriumpyruvat | Inget glutamin | 500ml |
| 11521871 | 6 x 500 ml | Glutamin, Natriumpyruvat | Utan HEPES | - |
| 10524684 | 6 x 500 ml | Glutamin, Natriumpyruvat | Utan HEPES | Paket med 6 |
| 10346712 | 1000 ml | Glukos, Natriumpyruvat | Inget glutamin | 1000ml |
| 10004873 | 6 x 1000 ml | Glukos, Natriumpyruvat | Inget glutamin | Paket med 6 |
| 10359583 | 6 x 500 ml | Glukos, Natriumpyruvat | Inget glutamin | Paket med 6 |
| 10523344 | 500 ml | Glukos, Natriumpyruvat | Inget glutamin, Utan fenolrött | 500ml |
| 11551841 | 500 ml | Glukos | Inget glutamin, Inget natriumpyruvat | 500ml |
| 10658364 | 1000 ml | Glukos | Inget glutamin, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat | 1000ml |
| 10749864 | 500 ml | Glutamin, Natriumpyruvat | Utan HEPES | 500ml |
| 10294972 | 1000 ml | Glutamin, Glukos | Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat | 1000ml |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10673313
missing translation for 'mfr'
Cytiva
missing translation for 'supplierNo'
SH30284.01
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Använd kampanjkoden 28170
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Add to basket
248.46 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Format: Flytande
Specifications
Specifications
| Form | Vätska |
| Produkttyp | DMEM/hög glukos, med L-glutamin; utan fenolrött, natriumpyruvat |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat |
| Kvantitet | 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000 |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus |
| Beskrivning | Flytande medium med L-glutamin och glukos; utan fenolröd, natriumpyruvat; 500 ml flaska |