Läs mer
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Produktkod. p-7058065
Change view
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glukos
Glukos, Natriumpyruvat
Glutamin, Glukos
Glutamin, Natriumpyruvat
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider
Utan tillsatser:
Inget glutamin
Inget glutamin, Inget natriumpyruvat
Inget glutamin, Utan fenolrött
Inget glutamin, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
Utan HEPES
Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Utan tillsatser Förpackningsstorlek
10673313 500 ml Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat 500ml
10402952 1000 ml Glukos Inget glutamin, Inget natriumpyruvat 1000ml
11988075 6 x 500 ml Glukos Inget glutamin, Inget natriumpyruvat Paket med 6
10544144 6 x 1000 ml Glukos Inget glutamin, Inget natriumpyruvat Paket med 6
11511871 1000 ml Glutamin, Natriumpyruvat - 1000ml
10196223 6 x 1000 ml Glutamin, Natriumpyruvat - Paket med 6
10443142 500 ml Glukos, Natriumpyruvat Inget glutamin 500ml
11521871 6 x 500 ml Glutamin, Natriumpyruvat Utan HEPES -
10524684 6 x 500 ml Glutamin, Natriumpyruvat Utan HEPES Paket med 6
10346712 1000 ml Glukos, Natriumpyruvat Inget glutamin 1000ml
10004873 6 x 1000 ml Glukos, Natriumpyruvat Inget glutamin Paket med 6
10359583 6 x 500 ml Glukos, Natriumpyruvat Inget glutamin Paket med 6
10523344 500 ml Glukos, Natriumpyruvat Inget glutamin, Utan fenolrött 500ml
11551841 500 ml Glukos Inget glutamin, Inget natriumpyruvat 500ml
10658364 1000 ml Glukos Inget glutamin, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat 1000ml
10749864 500 ml Glutamin, Natriumpyruvat Utan HEPES 500ml
10294972 1000 ml Glutamin, Glukos Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 10673313 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30284.01
Designad för att stödja cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp DMEM/hög glukos, med L-glutamin; utan fenolrött, natriumpyruvat
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider
Utan tillsatser Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning Flytande medium med L-glutamin och glukos; utan fenolröd, natriumpyruvat; 500 ml flaska