Läs mer
Cytiva HyClone™ Dulbeccos fosfatbuffrad saltlösning, pulver
Beskrivning
Buffer cellkultur med HyClone™ Dulbeccos fosfatbuffrad saltlösning (PBS), pulver.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar |
| Innehåll och lagring | 2° till 8° C |
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utan tillsatser | Inget kalcium, Inget magnesium |
| Kvantitet | 10 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium sulfide nonahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .