Läs mer
Cytiva HyClone™ Dulbeccos fosfatbuffrad saltlösning, pulver
Beskrivning
Buffer cellkultur med HyClone™ Dulbeccos fosfatbuffrad saltlösning (PBS), pulver.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar |
| Innehåll och lagring | 2° till 8° C |
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utan tillsatser | Inget kalcium, Inget magnesium |
| Kvantitet | 2 x 5 l |