Läs mer
Cytiva HyClone™ Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning, lösning
Produktkod. 11511821
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
1000 ml
6 x 500 ml
10 l
20 l
6 x 1000 ml
Koncentration:
1 st
10 gånger
Med tillsatser:
Hold (Håll)
Kalcium, Magnesium
Utan tillsatser:
Inget kalcium, Inget magnesium
Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött
Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
10 L
1000ml
100ml
20 L
500ml
Paket med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Koncentration Med tillsatser Utan tillsatser Förpackningsstorlek
11511821 6 x 500 ml 1 st Hold (Håll) Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött Paket med 6
11581811 100 ml 1 st Hold (Håll) Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött 100ml
10687974 6 x 1000 ml 1 st Hold (Håll) Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött Paket med 6
10540853 1000 ml 1 st Kalcium, Magnesium Utan fenolrött 1000ml
11591811 10 l 1 st Hold (Håll) Inget kalcium, Inget magnesium 10 L
10044823 6 x 500 ml 1 st Kalcium, Magnesium Utan fenolrött Paket med 6
10708144 1000 ml 1 st Hold (Håll) Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött 1000ml
10798134 500 ml 1 st Kalcium, Magnesium Utan fenolrött 500ml
10317052 500 ml 1 st Hold (Håll) Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött 500ml
12882946 1 l 10 gånger Hold (Håll) Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött 1000ml
10021352 500 ml 10 gånger Hold (Håll) Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött 500ml
11586511 20 l 1 st Hold (Håll) Inget kalcium, Inget magnesium 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11511821 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30028.FS
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Buffert cellkultur med PBS i lösning.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Tillverkad under cGMP och ISO 9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring 15° till 30 °C
Beskrivning HyClone Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösningar (DPBS) utan kalcium, magnesium, fenolröd
Koncentration 1 st
Form Vätska
Produkttyp Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Hold (Håll)
Utan tillsatser Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött
Endotoxinnivå ≤0,025 EU/ml
För användning med (applikation) Fungerar som en spolnings-, transport- eller utspädningsvätska samtidigt som celltonicitet och livsduglighet bibehålls under en begränsad tidsperiod
Osmolalitet 276 ±10mOsm/kg H2O
pH 7 till 7,6
Kvantitet 6 x 500 ml
Regulatorisk status RUO