Läs mer
Cytiva HyClone™ Earles 1X balanserade saltlösning
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
Komponenter:
- Kalciumklorid (vattenfri): 200 mg/L
- Kaliumklorid: 400 mg/L
- Kaliumfosfat monobasiskt (vattenfritt): 0 mg/L
- Magnesiumsulfat (vattenfritt): 97,67 mg/L
- Natriumklorid: 6800 mg/L
- Dibasiskt natriumfosfat (vattenfritt): 0 mg/L
- Natriumfosfat monobasiskt H 2 0: 140 mg/L
- D-glukos (vattenfri): 1000 mg/L
- Fenolrött-Na: 11 mg/L
- Natriumbikarbonat: 2200 mg/L
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | cGMP och ISO 9001:2000 Riktlinjer |
| Innehåll och lagring | 15° till 3 °C |
| Beskrivning | 1 X, med kalcium, magnesium och fenolrött |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Kalcium, Magnesium, Fenolrött |
| Endotoxinnivå | =1.0EU/mL |
| För användning med (applikation) | Cellkultur |
| Visa mer |