Läs mer
Cytiva HyClone™ ES-screenat karaktäriserat fetalt bovint serum, amerikanskt ursprung
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Beskrivning
ES-screenad FBS stöder tillväxten av odifferentierade murina embryonala stamceller. Screeningen inkluderar pläteringseffektivitet, kolonimorfologi och toxicitetstester.
Specifikationer
Specifikationer
| Ursprungsland | USA |
| Form | Vätska |
| Specialitetstyp | ES cell screenad |
| Kvantitet | 100 mL |
| Steriliseringsmetod | 40 nm filtrering |
| Endotoxinkoncentration | ≤10 EU/ml |
| Värme inaktiverad | Nej |
| Hemoglobinkoncentration | ≤10 mg/dL |