Läs mer
Cytiva Hyclone™ Karakteriserat fetalt bovint serum (Australien)
Produktkod. 17206946
Kvantitet:
500 mL
1 L
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
HI, Irr - 30 to 45 doses
Irradiated (25 to 35 doses)
Irradiated (30 to 45 doses)
Värme inaktivera
Värmeinaktiverad, bestrålad (25 till 40 doser)
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 17206946
Brand: Cytiva SH30084.04IR2535
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Karakteriserad FBS bestrålad är jämförbar med FBS av högsta kvalitet från andra leverantörer, men är lägre prissatt än definierad FBS.
  • Filtered through 3 sequential 0.1 μm pore size filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Alkaline Phosphate, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Glucose, Iron, TIBC, Percent Saturation, Gamma Globulin, IgG, pH, Osmolality
Certifikat och efterlevnad AQIS
Innehåll och lagring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Ursprungsland Australia
Form Liquid
Produkttyp Fetal Bovine Serum
Kvantitet 1 L
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod Sequential Triple-filtered, 100 nm, True Pool Technology
Kvalitet Characterized
Bearbetning Irradiated (25 to 35 doses)
Testad för Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Värme inaktiverad No
Produktlinje HyClone™
USDA säkerhetstest ingår USDA Inspected