Läs mer
Cytiva Hyclone™ Karakteriserat fetalt bovint serum (Australien)
Kvantitet:
500 ml
1 l
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
Bestrålad (25 till 35 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
HI, Irr - 30 till 45 doser
Värme inaktivera
Värmeinaktiverad, bestrålad (25 till 40 doser)
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- Filtered through 3 sequential 0.1 μm pore size filters
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Alkaline Phosphate, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Glucose, Iron, TIBC, Percent Saturation, Gamma Globulin, IgG, pH, Osmolality |
| Certifikat och efterlevnad | AQIS |
| Innehåll och lagring | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C. |
| Ursprungsland | Australia |
| Form | Liquid |
| Produkttyp | Fetal Bovine Serum |
| Kvantitet | 1 l |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetod | Sequential Triple-filtered, 100 nm, True Pool Technology |
| Kvalitet | Characterized |
| Visa mer |