Läs mer
Cytiva Hyclone™ Karakteriserat fetalt bovint serum (Australien)
Kvantitet:
500 ml
1 l
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
Bestrålad (25 till 35 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
HI, Irr - 30 till 45 doser
Värme inaktivera
Värmeinaktiverad, bestrålad (25 till 40 doser)
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- Filtrerat genom 3 sekventiell 0,1μ m filter med porstorlek
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Alkaliskt fosfat, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, totalt protein, albumin, blodkarbamid, kväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganiskt fosfor, glukos, järn, TIBC, procentmättnad, gammaglobulin, pH-värde, Isg-globulin, |
| Certifikat och efterlevnad | AQIS |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2 till 8 °C. |
| Ursprungsland | Australien |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm |
| Kvalitet | Karaktäriserad |
| Visa mer |