Läs mer
Cytiva HyClone™ Karakteriserat fetalt bovint serum (Nya Zeeland)
Produktkod. p-7087567
Kvantitet:
500 ml
1 l
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 35 doser)
Bestrålad
Bestrålad (30 till 40 doser)
None
Värmeinaktiverad
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. 17256906
Brand: Cytiva SH30406.02IR2535
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbättra tillväxten av celler med Nya Zeeland HyClone™ Karakteriserat fetalt bovint serum.
  • HyClone Karakteriserat fetalt bovint serum (FBS), Nya Zeelands ursprung samlas noggrant in, bearbetas och filtreras i vår egen anläggning i Nya Zeeland.
  • Stilla havets stora vidd har skyddat Nya Zeelands ’öar från många yttre influenser, både geografiskt och biologiskt.
  • En av fördelarna med denna isolering är att Nya Zeeland har de färsta rapporterade bovina sjukdomarna i världen, vilket gör Characterized FBS, New Zealand Origin till en utmärkt källa till bovint serum eftersom det erbjuder större säkerhet.
  • Karaktäriserad FBS, New Zealand Origin filtreras genom tre sekventiella 100 nm (0,1)μ m) porstorleksklassade filter.
  • Före dispensering poolas varje parti serum för att säkerställa enhetlighet och konsistens mellan flaskorna (true pool technology).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Progesteron, Klorid, Insulin, oorganiskt fosfor, PTH, Glukos, Kolesterol, Koppar, HDL, Magnesium, LDL, Selen, Triglycerider, IgG, Gamma Globulin, pH, Fosfolipider, Osmolalitet, Alkaliskt fosfatas, Järn, Laktat Percent B.C., SG, SG, PT Dehydrogenas, SG, B1, B2, B6, Niacin, Biotin, Retinol, Karoten, Tokoferol, B12, Folat, Vitamin C, 1, 25 Dihydroxi Vitamin D, Totalt Protein, Albumin och Blod Urea Kväve
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -10 °C
Ursprungsland Nya Zeeland
Form Vätska
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Kvalitet Karaktäriserad
Bearbetning Bestrålad (25 till 35 doser)
Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, cytopatogena medel, hemadsorberande medel, rabiesvirus och reovirus
Endotoxinkoncentration ≤20 EU/ml
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Produktlinje HyClone
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad