Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetalt bovint serum, superlågt IgG
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
- Bearbetas med protein G-kromatografi för att reducera nivåerna till de som krävs för produktion av monoklonal antikropp
- Designad för applikationer där extremt låga nivåer av inneboende bovint IgG krävs
- Kromatografiskt behandlad för att minska IgG-nivåerna till mindre än 5μ g/ml, samtidigt som de bibehåller utmärkta celltillväxtegenskaper
- För användning i monoklonal antikroppsproduktion, virusförökning och immunanalysprocedurer
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | <-10 °C |
| Ursprungsland | USA |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | 40 nm filtrering |
| Bearbetning | Värme inaktiverad |
| Endotoxinkoncentration | ≤10 EU/ml |
| För användning med (applikation) | Monoklonal antikroppsproduktion, virusförökning och immunanalysprocedurer |
| Värme inaktiverad | Ja |
| Visa mer |