Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetalt bovint serum, superlågt IgG
Beskrivning
- Bearbetas med protein G-kromatografi för att reducera nivåerna till de som krävs för produktion av monoklonal antikropp
- Designad för applikationer där extremt låga nivåer av inneboende bovint IgG krävs
- Kromatografiskt behandlad för att minska IgG-nivåerna till mindre än 5μ g/ml, samtidigt som de bibehåller utmärkta celltillväxtegenskaper
- För användning i monoklonal antikroppsproduktion, virusförökning och immunanalysprocedurer
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | <-10 °C |
| Ursprungsland | USA |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 50 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 40 nm |
| Bearbetning | Hold (Håll) |
| Endotoxinkoncentration | ≤10 EU/ml |
| För användning med (applikation) | Monoklonal antikroppsproduktion, virusförökning och immunanalysprocedurer |
| Visa mer |