Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetalt bovint serum, superlågt IgG
Produktkod. p-7087569
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 17226916
Brand: Cytiva SH30898.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbättrar cellkulturtillväxt, bearbetad via protein G-kromatografi för att avsevärt reducera immunoglobulin G (IgG) nivåer
  • Bearbetas med protein G-kromatografi för att reducera nivåerna till de som krävs för produktion av monoklonal antikropp
  • Designad för applikationer där extremt låga nivåer av inneboende bovint IgG krävs
  • Kromatografiskt behandlad för att minska IgG-nivåerna till mindre än 5μ g/ml, samtidigt som de bibehåller utmärkta celltillväxtegenskaper
  • För användning i monoklonal antikroppsproduktion, virusförökning och immunanalysprocedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring <-10 °C
Ursprungsland USA
Form Vätska
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 50 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 40 nm
Bearbetning Hold (Håll)
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
För användning med (applikation) Monoklonal antikroppsproduktion, virusförökning och immunanalysprocedurer
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
IgG-nivåer ≤5μ g/ml
Produktlinje HyClone