Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetalt bovint serum, superlågt IgG
Kvantitet:
500 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Ursprungsland | USA |
| Form | Serum |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 500 mL |
| Kvalitet | Superlågt IgG |
| Bearbetning | Värmeinaktiverad, bestrålad (25-40 kGy) |
| Volym (metrisk) | 500 mL |
| För användning med (applikation) | Förbättra cellkulturtillväxt |
| Värme inaktiverad | Ja |
| IgG-nivåer | Super låg |
| Visa mer |