Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetalt bovint serum (US), kol-/dextranbehandlat
Produktkod. 11571821
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Gammabestrålad, 25 till 40 doser
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Värme inaktiverad
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning Värme inaktiverad Förpackningsstorlek
11571821 100 ml Hold (Håll) Nej 100ml
12339782 500 ml Gammabestrålad Nej 500ml
10611235 500 ml Hold (Håll) Nej 500ml
12329782 500 ml Värme inaktivera Ja 500ml
12319782 100 ml Värme inaktiverad Ja 100ml
12634217 50 ml Värme inaktiverad Ja 50ml
12389772 50 ml Hold (Håll) Nej 50ml
16201082 500 ml Gammabestrålad, 25 till 40 doser Nej -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11571821 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30068.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2435.00 SEK
    1480.61 SEK / 100ml
    Save 954.39 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-02-2027
Öka tillväxten av celler med USA-källa HyClone™ Träkol/dextranbehandlat fetalt bovint serum (FBS), som innehåller reducerade nivåer av många hormoner och tillväxtfaktorer.
  • Bearbetad med en egenutvecklad kol/dextranbehandling som har visat sig minska nivåerna av många hormoner och tillväxtfaktorer
  • Detta serum analyseras för en mängd olika komponenter före och efter behandling för att säkerställa behandlingens effektivitet
  • Kol/dextranbehandling har visat sig vara effektiv för att minska steroidnivåer för användning av serumet i receptorstudier eller östrogenrelaterade undersökningar
  • Andra studier tyder på att kol/dextranbehandlingar kan användas för att minimera lot-to-lot serumvariationer
  • Filtrerat genom tre sekventiella 100 nm (0,1μ m) porstorleksklassade filter
  • Före dispensering poolas varje parti serum med äkta poolteknologi för att säkerställa enhetlighet och konsistens mellan flaskorna
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Ytterligare analyser 1,Blodurea, kväve, kalcitonin, kalcium, karoten, klorid, kortikosteron, kortisol, kreatinin, östron, folat, 25 dihydroxivitamin D, FSH, glukos, IgG, oorganiskt fosfor, insulin, laktatdehydrogenas, beta, 7,1 Estradiol, Retinol, SGOT, SGPT, Natrium, T3, T4, Testosteron, Tokoferol, Totalt Bilirubin, Totalt Protein, Albumin, TSH, Vitamin C, Alkaliskt fosfatas, B1, B12, B2, B6, Biotin
    Färg Amber
    Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C
    Beskrivning Träkol/dextranbehandlat fetalt bovint serum, amerikanskt ursprung, inget
    Art Bovine
    Åldras Fetal
    Ursprungsland USA
    Form Frozen
    Formatera Bottle
    Specialitetstyp Charcoal/Dextran Filtered
    Produkttyp Fetal Bovine Serum
    Kvantitet 100 ml
    Serumbehandling Standard (Sterile-filtered)
    Sterilitet Sterila
    Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
    Kvalitet Specialfiltrerad
    Bearbetning Hold (Håll)
    Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
    Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
    Värme inaktiverad Nej
    Hemoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
    Mykoplasma upptäckt Nej
    Osmolalitet 280 to 360 mOsm/kg
    pH 6.7 to 7.6
    Proteininnehåll 3 to 4.5 g/dL
    USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad
    Gamma-irradiated No