Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetalt bovint serum (US), kol-/dextranbehandlat
Produktkod. 12634217
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Gammabestrålad, 25 till 40 doser
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Värme inaktiverad
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
Produktkod. 12634217
Brand: Cytiva SH30068.01HI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Öka tillväxten av celler med USA-källa HyClone™ Träkol/dextranbehandlat fetalt bovint serum (FBS), som innehåller reducerade nivåer av många hormoner och tillväxtfaktorer.
  • Bearbetad med en egenutvecklad kol/dextranbehandling som har visat sig minska nivåerna av många hormoner och tillväxtfaktorer
  • Detta serum analyseras för en mängd olika komponenter före och efter behandling för att säkerställa behandlingens effektivitet
  • Kol/dextranbehandling har visat sig vara effektiv för att minska steroidnivåer för användning av serumet i receptorstudier eller östrogenrelaterade undersökningar
  • Andra studier tyder på att kol/dextranbehandlingar kan användas för att minimera lot-to-lot serumvariationer
  • Filtrerat genom tre sekventiella 100 nm (0,1μ m) porstorleksklassade filter
  • Före dispensering poolas varje parti serum med äkta poolteknologi för att säkerställa enhetlighet och konsistens mellan flaskorna
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Ytterligare analyser 1,Blodurea, kväve, kalcitonin, kalcium, karoten, klorid, kortikosteron, kortisol, kreatinin, östron, folat, 25 dihydroxivitamin D, FSH, glukos, IgG, oorganiskt fosfor, insulin, laktatdehydrogenas, beta, 7,1 Estradiol, Retinol, SGOT, SGPT, Natrium, T3, T4, Testosteron, Tokoferol, Totalt Bilirubin, Totalt Protein, Albumin, TSH, Vitamin C, Alkaliskt fosfatas, B1, B12, B2, B6, Biotin
    Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C
    Beskrivning Träkol/dextranbehandlat fetalt bovint serum, amerikanskt ursprung, värmeinaktiverat
    Ursprungsland USA
    Specialitetstyp Träkol/Dextran filtrerad
    Produkttyp Fetalt bovinserum
    Kvantitet 50 ml
    Sterilitet Sterila
    Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
    Kvalitet Specialfiltrerad
    Bearbetning Värme inaktiverad
    Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
    Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
    Värme inaktiverad Ja
    Hemoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
    Mykoplasma upptäckt Nej
    USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad
    Visa mer Visa mindre
    Faroangivelser
    • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
    Kompletterande information
    • UNKNOWN ACUTE-2.1 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
    • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 2.1% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.