Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetalt bovint serum (US), kol-/dextranbehandlat
Produktkod. p-7058024
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Gammabestrålad, 25 till 40 doser
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Värme inaktiverad
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning Värme inaktiverad Förpackningsstorlek
12339782 500 ml Gammabestrålad Nej 500ml
10611235 500 ml Hold (Håll) Nej 500ml
12329782 500 ml Värme inaktivera Ja 500ml
12319782 100 ml Värme inaktiverad Ja 100ml
12634217 50 ml Värme inaktiverad Ja 50ml
12389772 50 ml Hold (Håll) Nej 50ml
11571821 100 ml Hold (Håll) Nej 100ml
16201082 500 ml Gammabestrålad, 25 till 40 doser Nej -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12339782 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30068.03IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Öka tillväxten av celler med USA-källa HyClone™ Träkol/dextranbehandlat fetalt bovint serum (FBS), som innehåller reducerade nivåer av många hormoner och tillväxtfaktorer.
  • Bearbetad med en specialanpassad kol-/dextranbehandling som visat sig minska nivåerna av många hormoner och tillväxtfaktorer
  • Detta serum analyseras för olika komponenter före och efter behandlingen för att säkerställa behandlingens effektivitet
  • Kol/dextran-behandling har visat sig vara effektiv för att sänka steroidnivåerna för användning av serumet i receptorstudier eller östrogenrelaterade studier
  • Andra studier visar att kol-/dextranbehandlingar kan användas för att minimera variationen i serumet mellan olika partier
  • Filtrerat genom tre sekventiella filter på 100 nm (0,1 μm) porstorleksklassade
  • Innan dosering samlas varje serumparti med äkta poolteknik för att säkerställa enhetlighet och konsekvens mellan flaskorna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser 1, 25 Dihydroxy Vitamin D, 17 Beta Estradiol, Albumin, Alkalisk fosfatas, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blodurea-kväve, Calcitonin, Kalcium, Karoten, Klorid, Kortikosteron, Kortisol, Kreatinin, Estrone, Folat, FSH, Glukos, IgG, Oorganisk fosfor, Insulin, Laktatdehydrogenas, LH, Niacin, Kalium, Progesteron, Retinol, SGOT, SGPT, Natrium, T3, T4, Testosteron, Tokoferol, Total Bilirubin, Totalt protein, TSH, Vitamin C
Certifikat och efterlevnad EMEA-certifierad
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serum tinats bör den förvaras vid 2° till 8 °C.
Beskrivning Kol-/Dextran-behandlat fosterserum, amerikanskt ursprung, gammabestrålat
Ursprungsland USA
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerat, 100 nm, bestrålat
Kvalitet Specialfiltrerad
Bearbetning Gammabestrålad
Testad för Bluetongue, Bovint adenovirus, Bovint parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena ämnen, Hemadsorberingsagenter, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤ 10 EU/ml
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration ≤ 20 mg/dL
Mykoplasma upptäckt Nej
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterat