Läs mer
Cytiva Hyclone™ Definierat fetalt bovint serum (USA)
Produktkod. 11586531
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
Bestrålad
Bestrålad (25 till 40 doser)
HI, Irr - 25 till 40 doser
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Värmeinaktiverad/bestrålad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning unitSize
11586531 50 ml Hold (Håll) 50ml
12614217 50 ml Värme inaktivera 50ml
11591821 100 ml Hold (Håll) 100ml
12389782 100 ml Värme inaktivera 100ml
17266886 100 ml HI, Irr - 25 till 40 doser -
17276886 100 ml Bestrålad (25 till 40 doser) -
10703464 500 ml Hold (Håll) 500ml
10772634 500 ml Värme inaktivera 500ml
12379792 500 ml Värmeinaktiverad/bestrålad 500ml
10369407 500 ml Bestrålad 500ml
16231082 500 ml Bestrålad (25 till 40 doser) 500ml
16241082 500 ml Bestrålad (30 till 45 doser) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11586531 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30070.01
Används som serumtillskott för cellodling in vitro av eukaryota celler
  • Maximera cellkulturtillväxt
  • Testad för endotoxin, hemoglobin och ytterligare biokemiska analyser
  • Filtrerat genom seriella 40 nm porstorleksklassade filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser 1, 25 Dihydroxi Vitamin D, Albumin, Alkaliskt fosfatas, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blod Urea Kväve, Kalcium, Karotin, Klorid, Kolesterol, Koppar, Kreatinin, Folat, Gammaglobulin, Glukos, HDL, IgG, Oorganisk fosfor, Insulin, Järn, Laktatdehydrogenas, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolalitet, Procent mättnad, pH, Fosfolipider, Kalium, Progesteron, Retinol, Selen, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Tokoferol, Totalt bilirubin, Totalt protein, Triglycerider, Vitamin C
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2 till 8 °C.
Ursprungsland USA
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 50 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 40 nm
Kvalitet Definierat
Bearbetning Hold (Håll)
Testad för Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
Produktlinje HyClone
Mykoplasma upptäckt Nej
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad