Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetalt bovint serum (US), dialyserat
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Gammabestrålad (25 till 40 doser)
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Värme inaktiverad
Värmeinaktiverad, gammabestrålad (25 till 40 doser)
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
Beskrivning
Öka tillväxten av celler med USA-källa HyClone™ Dialyserat fetalt bovint serum (FBS), utarmat på små molekyler (mindre än 10 000 MW) och filtrerat genom sekventiella 100 nm (μ0,1 m) porstorleksklassade filter.
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | 1, 25 Dihydroxi Vitamin D, Albumin, Alkaliskt fosfatas, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blod Urea Kväve, Kalcium, Karotin, Klorid, Kolesterol, Koppar, Kreatinin, Folat, Gammaglobulin, Glukos, HDL, IgG, Oorganisk fosfor, Insulin, Järn, Laktatdehydrogenas, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolalitet, Procent mättnad, pH, Fosfolipider, Kalium, Progesteron, Retinol, Selen, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Tokoferol, Totalt bilirubin, Totalt protein, Triglycerider, Vitamin C |
| Certifikat och efterlevnad | EMEA-certifierad |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C. |
| Beskrivning | Dialyserat fetalt bovint serum, amerikanskt ursprung, inget |
| Ursprungsland | USA |
| Specialitetstyp | Dialyserad |
| Kvantitet | 500 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 100 nm |
| Kvalitet | Specialfiltrerad |
| Visa mer |