Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetalt bovint serum (US), dialyserat
Produktkod. 11521841
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Gammabestrålad (25 till 40 doser)
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Värme inaktiverad
Värmeinaktiverad, gammabestrålad (25 till 40 doser)
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
Produktkod. 11521841
Brand: Cytiva SH30079.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För applikationer som behöver serum utan komponenter med låg molekylvikt.
Öka tillväxten av celler med USA-källa HyClone™ Dialyserat fetalt bovint serum (FBS), utarmat på små molekyler (mindre än 10 000 MW) och filtrerat genom sekventiella 100 nm (μ0,1 m) porstorleksklassade filter.
  • Används i applikationer som kräver serum utarmat från komponenter med låg molekylvikt på mindre än Mr 10 000
  • Serumet utsätts för dialys genom en diafiltreringsprocess som minskar koncentrationer av små molekyler som nukleotider och aminosyror som är nödvändiga för alternativa biokemiska överlevnadsvägar
  • Processen minskar hypoxantin- och tymidinkoncentrationerna under detekterbara nivåer
  • Även om det ger samma resultat, är en stor skillnad mellan diafiltrering och traditionell dialys att drivkraften för diafiltrering är hydrostatiskt tryck, snarare än koncentrationsgradienten för traditionell dialys
  • Övervakning av glukoskoncentrationer kontrollerar noggrant diafiltreringsprocessen
  • Glukoskoncentrationen, som är representativ för omfattningen av dialys, rapporteras för varje parti serum
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Ytterligare analyser 1, 25 Dihydroxi Vitamin D, Albumin, Alkaliskt fosfatas, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blod Urea Kväve, Kalcium, Karotin, Klorid, Kolesterol, Koppar, Kreatinin, Folat, Gammaglobulin, Glukos, HDL, IgG, Oorganisk fosfor, Insulin, Järn, Laktatdehydrogenas, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolalitet, Procent mättnad, pH, Fosfolipider, Kalium, Progesteron, Retinol, Selen, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Tokoferol, Totalt bilirubin, Totalt protein, Triglycerider, Vitamin C
    Certifikat och efterlevnad EMEA-certifierad
    Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
    Beskrivning Dialyserat fetalt bovint serum, amerikanskt ursprung, inget
    Ursprungsland USA
    Specialitetstyp Dialyserad
    Kvantitet 100 ml
    Sterilitet Sterila
    Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
    Kvalitet Specialfiltrerad
    Bearbetning Hold (Håll)
    Testad för Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
    Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
    Värme inaktiverad Nej
    Hemoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
    Mykoplasma upptäckt Nej
    USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad