Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetalt bovint serum (US), dialyserat
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Gammabestrålad (25 till 40 doser)
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Värme inaktiverad
Värmeinaktiverad, gammabestrålad (25 till 40 doser)
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
Beskrivning
Öka tillväxten av celler med USA-källa HyClone™ Dialyserat fetalt bovint serum (FBS), utarmat på små molekyler (mindre än 10 000 MW) och filtrerat genom sekventiella 100 nm (μ0,1 m) porstorleksklassade filter.
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | 1, Kalcium, Karoten, Klorid, Kolesterol, Koppar, Kreatinin, Folat, Gamma Globulin, Glukos, HDL, 25 Dihydroxi D-vitamin, IgG, Oorganisk fosfor, Insulin, Järn, Laktatdehydrogenas, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolalitet, pH-värde, pH-värde, pH-fetter, pH-fetter Progesteron, Retinol, Selen, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Alkaliskt fosfatas, Tokoferol, Total Bilirubin, Totalt Protein, Triglycerider, Vitamin C, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blod Urea Kväve |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C. |
| Beskrivning | Dialyserat fetalt bovint serum, amerikanskt ursprung, värmeinaktiverat |
| Ursprungsland | USA |
| Specialitetstyp | Dialyserad |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 100 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 100 nm |
| Kvalitet | Specialfiltrerad |
| Visa mer |