Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetalt bovint serum (US), standard
Produktkod. 11511851
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålat
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning Förpackningsstorlek
11511851 100 ml Hold (Håll) 100ml
12399842 100 ml Värme inaktiverad 100ml
16271102 500 ml Bestrålat -
11521851 500 ml Hold (Håll) 500ml
12309852 500 ml Värme inaktiverad 500ml
12339852 500 ml Gammabestrålad 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11511851 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30088.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1878.35 SEK
    1750.00 SEK / 100ml
    Save 128.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Komplettera cellodlingstillväxt med amerikansk cellodlingskvalitet Cytiva HyClone™ Standard fetalt bovint serum (FBS)
  • Stöd cellkulturtillväxt
  • Standardbetyg
  • Aseptiskt förpackad i klass 100 renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Gamma Globulin, Alkaliskt fosfatas, Laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, Totalt Protein, Albumin, Blod Urea Kväve, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Kalcium, Klorid, Oorganisk fosfor, Osmolalitet, Järn, TIBC, IgG
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
Beskrivning Standard fetalt bovint serum, amerikanskt ursprung
Ursprungsland USA
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 100 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Kvalitet Standard
Bearbetning Hold (Håll)
Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxinkoncentration Endast för information
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration Endast för information
Mykoplasma upptäckt Nej
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad