Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetal Clone I Serum
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, totalt protein, albumin, kväve i blodkarbamid, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganisk fosfor, osmolalitet, järn, TIBC, Ironse Saturation Procent, G Ironse Saturation |
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C. |
| Beskrivning | FetalClone I Serum (USA) Värme inaktiverad |
| Art | Bovine |
| Åldras | 16 to 22 Weeks |
| Ursprungsland | USA |
| Form | Frozen |
| Formatera | Bottle |
| Produkttyp | FBS-ersättningsserum |
| Visa mer |