Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetal Clone I Serum
Produktkod. 16291092
Change view
Kvantitet:
500 ml
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning Förpackningsstorlek
16291092 500 ml Bestrålad (25 till 40 doser) -
11940958 500 ml Värme inaktiverad 500ml
12359832 500 ml Bestrålad 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16291092 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30080.03IR2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
HyClone™ FetalClone™ I är ett fetalt bovint serumalternativ optimerat för tillväxt av hybridom med jämförbara IgG-nivåer som de som finns i FBS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, totalt protein, albumin, kväve i blodkarbamid, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganisk fosfor, osmolalitet, järn, TIBC, Ironse Saturation Procent, G Ironse Saturation
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
Art Bovine
Åldras 16 to 22 Weeks
Ursprungsland USA
Form Frozen
Formatera Bottle
Produkttyp FBS Replacement Serum
Kvantitet 500 ml
Serumbehandling Gamma-irradiated
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Bearbetning Bestrålad (25 till 40 doser)
Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
IgG-nivåer Vanligtvis mindre än 2μ g/ml
Mykoplasma upptäckt Nej
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad
Gamma-irradiated Yes