Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetal Clone II
Produktkod. 12379772
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12379772 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 12379772 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30066.03HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Specifikationer
Ytterligare analyser gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, totalt protein, albumin, kväve i blodkarbamid, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganisk fosfor, osmolalitet, järn, TIBC, Ironse Saturation Procent, G Ironse Saturation
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
Beskrivning FetalClone II Serum (USA) Värme inaktiverad
Ursprungsland USA
Produkttyp FBS-ersättningsserum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Bearbetning Värme inaktivera
Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
För användning med (applikation) Lämplig för användning med en mängd olika cellinjer
Värme inaktiverad Ja
Hemoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
IgG-nivåer Vanligtvis mindre än 2μ g/ml
Mykoplasma upptäckt Nej
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad