Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetal Clone III Serum
Produktkod. 12852936
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12852936 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 12852936 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30109.03IH2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Ytterligare analyser gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, totalt protein, albumin, kväve i blodkarbamid, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganisk fosfor, osmolalitet, järn, TIBC, Ironse Saturation Procent, G Ironse Saturation
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
Beskrivning FetalClone III Serum (USA) Värme inaktiverad
Ursprungsland USA
Produkttyp FBS-ersättningsserum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Bearbetning Värme inaktivera
Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
För användning med (applikation) Designad för fibroblastapplikationer, kompletterar cellkulturtillväxt
Värme inaktiverad Ja
Hemoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
IgG-nivåer Vanligtvis mindre än 2μ g/ml
Mykoplasma upptäckt Nej
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad