Läs mer
Cytiva HyClone™ FetalClone™ I Serum (USA)
Produktkod. 10275022
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Värme inaktiverad Förpackningsstorlek
10275022 100 ml Nej 100ml
10780245 500 ml Nej 500ml
12329832 100 ml Ja 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10275022 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30080.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Optimerad för tillväxt av hybridom, komplettera cellkulturtillväxt med USA-källa HyClone™ FetalClone™ I Serum, ett fetalt bovint serum (FBS) alternativ som innehåller jämförbara IgG-nivåer som de som finns i FBS.
  • Ekonomiskt alternativ till FBS
  • Prestanda jämförbar med FBS
  • Hög konsistens från parti till parti
  • Låga endotoxin- och hemoglobinnivåer
  • Demonstrerad prestanda med en mängd olika cellinjer, inklusive hybridom, CHO , BHK-21, NSO, MRC-5 och Vero-celler
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Ytterligare analyser Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukos, IgG, Oorganisk fosfor, Järn, Laktatdehydrogenas, Osmolalitet, Procent järnmättnad, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Totalt bilirubin, Totalt protein
    Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
    Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
    Beskrivning FetalClone I Serum (USA)
    Ursprungsland USA
    Produkttyp FBS-ersättningsserum
    Kvantitet 100 ml
    Sterilitet Sterila
    Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
    Testad för Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
    Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
    Värme inaktiverad Nej
    Hemoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
    IgG-nivåer Vanligtvis mindre än 2 μg/ml
    Mykoplasma upptäckt Nej
    USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad