Läs mer
Cytiva HyClone™ FetalClone™ I Serum (USA)
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukos, IgG, Oorganisk fosfor, Järn, Laktatdehydrogenas, Osmolalitet, Procent järnmättnad, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Totalt bilirubin, Totalt protein |
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C. |
| Beskrivning | FetalClone I Serum (USA) |
| Ursprungsland | USA |
| Produkttyp | FBS-ersättningsserum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 100 nm |
| Testad för | Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus |
| Visa mer |