Läs mer
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (USA)
Produktkod. 12339772
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
Bestrålad
Värme inaktivera
Värmeinaktiverad, gammabestrålad (25 till 40 doser)
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning unitSize
12339772 100 ml Värme inaktivera 100ml
17662065 500 ml Värmeinaktiverad, gammabestrålad (25 till 40 doser) -
14850841 500 ml Bestrålad 500ml
16291072 500 ml Bestrålad (25 till 40 doser) -
17256886 500 ml Bestrålad (30 till 45 doser) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12339772 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30066.02HI
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimerad för tillväxt av CHO celler och derivat.
  • Ekonomiskt alternativ till FBS
  • Prestanda jämförbar med FBS
  • Hög konsistens från parti till parti
  • Låga endotoxin- och hemoglobinnivåer
  • demonstrerade prestanda med en mängd olika cellinjer, inklusive hybridom, CHO , BHK-21, NSO, MRC-5 och Vero-celler
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Ytterligare analyser gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, totalt protein, albumin, kväve i blodkarbamid, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganisk fosfor, osmolalitet, järn, TIBC, Ironse Saturation Procent, G Ironse Saturation
    Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2 till 8 °C.
    Ursprungsland USA
    Produkttyp FBS-ersättningsserum
    Kvantitet 100 ml
    Sterilitet Sterila
    Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
    Bearbetning Värme inaktivera
    Testad för Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
    Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
    Värme inaktiverad Ja
    Hemoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
    IgG-nivåer Vanligtvis mindre än 2μ g/ml
    Produktlinje HyClone
    Mykoplasma upptäckt Nej
    USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad