Läs mer
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (USA)
Produktkod. 14850841
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
Bestrålad
Värme inaktivera
Värmeinaktiverad, gammabestrålad (25 till 40 doser)
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 14850841
Brand: Cytiva SH30066.03IR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Optimerad för tillväxt av CHO celler och derivat.
  • Economical alternative to FBS
  • Performance comparable with FBS
  • High lot-to-lot consistency
  • Low endotoxin and hemoglobin levels
  • demonstrated performance with a variety of cell lines, including hybridomas, CHO, BHK-21, NS0, MRC-5, and Vero cells
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Ytterligare analyser Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Iron Saturation, Glucose, IgG
    Innehåll och lagring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
    Ursprungsland United States
    Produkttyp FBS Replacement Serum
    Kvantitet 500 ml
    Sterilitet Sterile
    Steriliseringsmetod Sequential-filtered, 100 nm
    Bearbetning Bestrålad
    Testad för Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
    Endotoxinkoncentration ≤ 10 EU/mL
    Värme inaktiverad No
    Hemoglobinkoncentration ≤ 20 mg/dL
    IgG-nivåer Typically less than 2 μg/mL
    Produktlinje HyClone
    Mykoplasma upptäckt No
    USDA säkerhetstest ingår USDA Inspected