Läs mer
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (USA)
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
Bestrålad
Värme inaktivera
Värmeinaktiverad, gammabestrålad (25 till 40 doser)
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, totalt protein, albumin, kväve i blodkarbamid, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganisk fosfor, osmolalitet, järn, TIBC, Ironse Saturation Procent, G Ironse Saturation |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2 till 8 °C. |
| Ursprungsland | USA |
| Produkttyp | FBS-ersättningsserum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 100 nm |
| Bearbetning | Bestrålad (25 till 40 doser) |
| Testad för | Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus |
| Endotoxinkoncentration | ≤10 EU/ml |
| Visa mer |