Läs mer
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (USA)
Produktkod. 17256886
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
Bestrålad
Värme inaktivera
Värmeinaktiverad, gammabestrålad (25 till 40 doser)
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 17256886
Brand: Cytiva SH30066.03IR3045
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimerad för tillväxt av CHO celler och derivat.
  • Ekonomiskt alternativ till FBS
  • Prestanda jämförbar med FBS
  • Hög konsistens från parti till parti
  • Låga endotoxin- och hemoglobinnivåer
  • demonstrerade prestanda med en mängd olika cellinjer, inklusive hybridom, CHO , BHK-21, NSO, MRC-5 och Vero-celler
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Ytterligare analyser gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, totalt protein, albumin, kväve i blodkarbamid, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganisk fosfor, osmolalitet, järn, TIBC, Ironse Saturation Procent, G Ironse Saturation
    Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2 till 8 °C.
    Ursprungsland USA
    Form Vätska
    Produkttyp FBS-ersättningsserum
    Kvantitet 500 ml
    Sterilitet Sterila
    Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
    Bearbetning Bestrålad (30 till 45 doser)
    Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
    Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
    Värme inaktiverad Nej
    Hemoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
    IgG-nivåer Vanligtvis mindre än 2μ g/ml
    Produktlinje HyClone
    Mykoplasma upptäckt Nej
    USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad