Läs mer
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (USA)
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
- Ekonomiskt alternativ till FBS
- Prestanda jämförbar med FBS
- Hög konsistens från parti till parti
- Låga endotoxin- och hemoglobinnivåer
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukos, IgG, Oorganisk fosfor, Järn, Laktatdehydrogenas, Osmolalitet, Procent järnmättnad, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Totalt bilirubin, Totalt protein |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C. |
| Ursprungsland | USA |
| Produkttyp | FBS-ersättningsserum |
| Kvantitet | 100 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 100 nm |
| Bearbetning | Hold (Håll) |
| Testad för | Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus |
| Endotoxinkoncentration | ≤10 EU/ml |
| Visa mer |