Läs mer
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (USA)
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
Bestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
- Economical alternative to FBS
- Performance comparable with FBS
- High lot-to-lot consistency
- Low endotoxin and hemoglobin levels
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Total Protein,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Osmolality,Iron,TIBC,Percent Iron Saturation,Glucose,IgG |
| Certifikat och efterlevnad | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities |
| Innehåll och lagring | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C. |
| Ursprungsland | United States |
| Produkttyp | FBS Replacement Serum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetod | Sequential-filtered, 100 nm |
| Bearbetning | Bestrålad |
| Testad för | Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Faroangivelser
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- UNKNOWN ACUTE-9.9 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 9.9% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.